2,4-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3103D-1G
PC3103D-25G
PC3103D-100G
APOSPC3103D-1GEA
26.2
CHF
APOSPC3103D-1G
APOSPC3103D-25G
APOSPC3103D-100G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₉H₃ClF₆O MW: 276,57 g/mol Siedepunkt: 179 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061227 CAS-Nummer: 53130-43-1 UN: 3265 ADR: 8,III |