3,4'-Bis(trifluormethyl)benzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(Trifluormethyl)-3-((4-(trifluormethyl)phenyl)methanoyl)benzene
PC3102-25G
PC3102-5G
PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA
439
CHF
APOSPC3102-25G
APOSPC3102-5G
APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluormethyl)benzophenon 98%
3,4'-Bis(trifluormethyl)benzophenon
Formel:
C₁₅H₈F₆O MW: 318.22 g/mol Melting Pt: 93…97 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013561 CAS-Nummer: 21084-22-0 |