2-Chlor-4-methylbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-4-methyl-1-(trifluoromethyl)benzene
PC3091-1G PC3091-25G PC3091-5G
APOSPC3091-1GEA 26.2 CHF
APOSPC3091-1G APOSPC3091-25G APOSPC3091-5G
2-Chlor-4-methylbenzotrifluorid 98%
2-Chlor-4-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58 g/mol
Siedepunkt: 91 °C/50mmHg
Flash-Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190112
CAS-Nummer: 74483-46-8