3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3090-100G
PC3090-10G
PC3090-5G
PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA
105
CHF
APOSPC3090-100G
APOSPC3090-10G
APOSPC3090-5G
APOSPC3090-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₉H₄F₆O₂ MW: 258.12 g/mol Siedepunkt: 260 Melting Pt: 140…144 °C Dichte: 1.42 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000388 CAS-Nummer: 725-89-3 EINECS: 211-970-1 |