2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3089-10G PC3089-1G PC3089-5G
APOSPC3089-10GEA 0 CHF
APOSPC3089-10G APOSPC3089-1G APOSPC3089-5G
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₄F₆O₂
MW: 258,12 g/mol
Melting Pt: 136…140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000376
CAS-Nummer: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1