2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3087-25G
PC3087-5G
PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA
159
CHF
APOSPC3087-25G
APOSPC3087-5G
APOSPC3087-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₉H₄F₆O₂ MW: 258.12 g/mol Siedepunkt: 260 Melting Pt: 108…111 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042496 CAS-Nummer: 32890-87-2 |