2-Amino-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Amino-3-cyanobenzotrifluoride, 2-Amino-5-trifluoromethylbenzonitrile
PC3059-1G PC3059-5G
APOSPC3059-1GEA 26.2 CHF
APOSPC3059-1G APOSPC3059-5G
2-Amino-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,1300 g/mol
Siedepunkt: 95…115 °C/0.4mmHg
Melting Pt: 72…74 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407465
CAS-Nummer: 6526-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III