2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3053M-1G
PC3053M-5G
APOSPC3053M-1GEA
62.7
CHF
APOSPC3053M-1G
APOSPC3053M-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride
Formel:
C₁₀H₇ClF₆O₄S Melting Pt: 48…52 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052841 CAS-Nummer: 152457-95-9 UN: 3261 ADR: 8,III |