5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC305015-1G
PC305015-250MG
APOSPC305015-1GEA
602
CHF
APOSPC305015-1G
APOSPC305015-250MG
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185803 CAS-Nummer: 1214377-40-8 |