(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC305009-10G PC305009-1G PC305009-5G
APOSPC305009-10GEA 479 CHF
APOSPC305009-10G APOSPC305009-1G APOSPC305009-5G
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₆FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027049
CAS-Nummer: 802325-29-7