6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)thionicotinamide
PC3048-1G
PC3048-250MG
APOSPC3048-1GEA
418
CHF
APOSPC3048-1G
APOSPC3048-250MG
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Formel:
C₈H₇F₃N₂OS MW: 236.22 g/mol Melting Pt: 120…123 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00277205 CAS-Nummer: 175277-59-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |