1,3-Dinitro-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 2,4-Dinitro(trifluoromethoxy)benzene
PC3042-100G PC3042-250G PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA 90.8 CHF
APOSPC3042-100G APOSPC3042-250G APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₃N₂O₅
MW: 252,11 g/mol
Siedepunkt: 273…274 °C
Melting Pt: –21 °C
Dichte: 1.623 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042268
CAS-Nummer: 655-07-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II