(2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC303152-1G PC303152-5G PC303152-25G
APOSPC303152-1GEA 80.1 CHF
APOSPC303152-1G APOSPC303152-5G APOSPC303152-25G
(2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194288
CAS-Nummer: 601513-26-2