4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303142-10G PC303142-5G PC303142-1G
APOSPC303142-10GEA 780 CHF
APOSPC303142-10G APOSPC303142-5G APOSPC303142-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO₂
MW: 207.15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18390012
CAS-Nummer: 647855-21-8