4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303130-5G
PC303130-1G
APOSPC303130-5GEA
396
CHF
APOSPC303130-5G
APOSPC303130-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₁₀H₈F₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22682821 CAS-Nummer: 1431329-59-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |