4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303121-1G
PC303121-5G
PC303121-10G
APOSPC303121-1GEA
41.8
CHF
APOSPC303121-1G
APOSPC303121-5G
APOSPC303121-10G
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃ClF₂O₂ MW: 192,546 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368122 CAS-Nummer: 150444-94-3 |