4-(4-Fluorphenoxy)-2-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303109-10G
PC303109-5G
PC303109-1G
APOSPC303109-10GEA
486
CHF
APOSPC303109-10G
APOSPC303109-5G
APOSPC303109-1G
4-(4-Fluorphenoxy)-2-(trifluormethyl)anilin 97%
4-(4-Fluorphenoxy)-2-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₁₃H₉F₄NO MW: 271,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08687913 CAS-Nummer: 946784-69-6 |