4-(4-Chlorphenoxy)-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303108-10G
PC303108-5G
PC303108-1G
APOSPC303108-10GEA
486
CHF
APOSPC303108-10G
APOSPC303108-5G
APOSPC303108-1G
4-(4-Chlorphenoxy)-3-(trifluormethyl)anilin 98%
4-(4-Chlorphenoxy)-3-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₁₃H₉ClF₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01908501 CAS-Nummer: 57688-17-2 |