3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)aniline
PC303107-10G PC303107-5G
APOSPC303107-10GEA 486 CHF
APOSPC303107-10G APOSPC303107-5G
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Formel: C₁₃H₁₂FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08687845
CAS-Nummer: 87294-20-0