2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chlor-2-cyanbenzotrifluorid, 2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzoesäurenitril
PC303105-5G PC303105-1G
APOSPC303105-5GEA 0 CHF
APOSPC303105-5G APOSPC303105-1G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Melting Pt: 52…54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412191
CAS-Nummer: 129604-28-0