6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC303100-10G
PC303100-5G
PC303100-1G
APOSPC303100-10GEA
555
CHF
APOSPC303100-10G
APOSPC303100-5G
APOSPC303100-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇ClFNO Melting Pt: 40…43 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832271 CAS-Nummer: 1017777-77-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |