4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303092-10G PC303092-5G PC303092-1G
APOSPC303092-10GEA 896 CHF
APOSPC303092-10G APOSPC303092-5G APOSPC303092-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201072
CAS-Nummer: 1373921-09-5