4-Ethoxy-3,5-difluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303085-10G
PC303085-5G
PC303085-1G
APOSPC303085-10GEA
535
CHF
APOSPC303085-10G
APOSPC303085-5G
APOSPC303085-1G
4-Ethoxy-3,5-difluoranilin 98%
4-Ethoxy-3,5-difluoranilin
Formel:
C₈H₉F₂NO MW: 173,160 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09258686 CAS-Nummer: 942615-19-2 |