2,3-Difluor-4-ethoxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethoxy-2,3-difluorobenzonitrile
PC303082-10G PC303082-5G PC303082-1G
APOSPC303082-10GEA 50.6 CHF
APOSPC303082-10G APOSPC303082-5G APOSPC303082-1G
2,3-Difluor-4-ethoxybenzonitril 97%
2,3-Difluor-4-ethoxybenzonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
MW: 183,1548 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973770
CAS-Nummer: 126162-96-7