3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303070-10G PC303070-5G PC303070-25G
APOSPC303070-10GEA 550 CHF
APOSPC303070-10G APOSPC303070-5G APOSPC303070-25G
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
3-Methoxy-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398590
CAS-Nummer: 276861-64-4