3-Ethoxy-2,6-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303067-10G PC303067-5G PC303067-25G
APOSPC303067-10GEA 446 CHF
APOSPC303067-10G APOSPC303067-5G APOSPC303067-25G
3-Ethoxy-2,6-difluorphenol 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorphenol
Formel: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519373
CAS-Nummer: 1092461-31-8