3-Ethoxy-2,4-difluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303064-10G PC303064-5G PC303064-25G
APOSPC303064-10GEA 486 CHF
APOSPC303064-10G APOSPC303064-5G APOSPC303064-25G
3-Ethoxy-2,4-difluorphenol 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorphenol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258727
CAS-Nummer: 1017778-14-1