3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303057-1G PC303057-250MG
APOSPC303057-1GEA 314 CHF
APOSPC303057-1G APOSPC303057-250MG
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylamin 98%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,60 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972759
CAS-Nummer: 361393-93-3