3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303056-10G PC303056-5G PC303056-1G
APOSPC303056-10GEA 539 CHF
APOSPC303056-10G APOSPC303056-5G APOSPC303056-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519327
CAS-Nummer: 361393-92-2
UN: 3265
ADR: 8,II