3-(Pentafluorothio)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303050-10G
PC303050-1G
PC303050-5G
APOSPC303050-10GEA
0
CHF
APOSPC303050-10G
APOSPC303050-1G
APOSPC303050-5G
3-(Pentafluorothio)benzylamine
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Formel:
C₇H₈F₅NS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06213674 CAS-Nummer: 771573-34-3 UN: 2735 ADR: 8,II |