2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303049-10G
PC303049-5G
PC303049-1G
APOSPC303049-10GEA
671
CHF
APOSPC303049-10G
APOSPC303049-5G
APOSPC303049-1G
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₉H₈BrF₃O MW: 269,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18399774 CAS-Nummer: 1261573-60-7 UN: 3265 ADR: 8,III |