2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303037-10G PC303037-5G
APOSPC303037-10GEA 446 CHF
APOSPC303037-10G APOSPC303037-5G
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylalkohol 98%
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832314
CAS-Nummer: 1017778-74-3