2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303035-10G PC303035-5G PC303035-1G
APOSPC303035-10GEA 421 CHF
APOSPC303035-10G APOSPC303035-5G APOSPC303035-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₅F₄NO
MW: 219,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201044
CAS-Nummer: 1373920-99-0