2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC303034-5G PC303034-1G
APOSPC303034-5GEA 367 CHF
APOSPC303034-5G APOSPC303034-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201043
CAS-Nummer: 1262198-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III