2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303031-10G PC303031-5G PC303031-25G
APOSPC303031-10GEA 495 CHF
APOSPC303031-10G APOSPC303031-5G APOSPC303031-25G
2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenol 98%
2-Chlor-6-fluor-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₆ClFO₂
MW: 176,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832266
CAS-Nummer: 1017777-60-4