2-Chlor-6-fluor-3-methoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303030-10G PC303030-5G PC303030-1G
APOSPC303030-10GEA 730 CHF
APOSPC303030-10G APOSPC303030-5G APOSPC303030-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methoxyanilin 98%
2-Chlor-6-fluor-3-methoxyanilin
Formel: C₇H₇ClFNO
MW: 175,59 g/mol
Melting Pt: 37…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832265
CAS-Nummer: 1017777-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III