2,4-Difluor-3-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 1260 CHF
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluor-3-methoxybenzonitril 98%
2,4-Difluor-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Melting Pt: 44…46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 220353-20-8
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable