2,3-Difluor-6-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303016-10G PC303016-5G PC303016-1G PC303016-25G
APOSPC303016-10GEA 556 CHF
APOSPC303016-10G APOSPC303016-5G APOSPC303016-1G APOSPC303016-25G
2,3-Difluor-6-methoxybenzonitril 98%
2,3-Difluor-6-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Melting Pt: 79…82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116019
CAS-Nummer: 221202-34-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III