6-Chlor-2,3-difluoranisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303011-5G
PC303011-1G
APOSPC303011-5GEA
230
CHF
APOSPC303011-5G
APOSPC303011-1G
6-Chlor-2,3-difluoranisol 97%
6-Chlor-2,3-difluoranisol
Formel:
C₇H₅ClF₂O MW: 178,57 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22201078 CAS-Nummer: 1373921-04-0 |