6'-Chlor-2',3'-difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303008-10G PC303008-5G PC303008-1G
APOSPC303008-10GEA 314 CHF
APOSPC303008-10G APOSPC303008-5G APOSPC303008-1G
6'-Chlor-2',3'-difluoracetophenon 98%
6'-Chlor-2',3'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201051
CAS-Nummer: 1373920-86-5