5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC303002-10G PC303002-5G PC303002-1G
APOSPC303002-10GEA 297 CHF
APOSPC303002-10G APOSPC303002-5G APOSPC303002-1G
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519331
CAS-Nummer: 1092460-81-5