5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303000-5G PC303000-1G
APOSPC303000-5GEA 219 CHF
APOSPC303000-5G APOSPC303000-1G
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519354
CAS-Nummer: 959749-82-7