4-Ethoxy-2-fluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302987-10G PC302987-5G PC302987-1G
APOSPC302987-10GEA 393 CHF
APOSPC302987-10G APOSPC302987-5G APOSPC302987-1G
4-Ethoxy-2-fluorbenzonitril 98%
4-Ethoxy-2-fluorbenzonitril
Formel: C₉H₈FNO
MW: 165,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13196591
CAS-Nummer: 186191-34-4