3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302963-10G PC302963-5G PC302963-1G
APOSPC302963-10GEA 539 CHF
APOSPC302963-10G APOSPC302963-5G APOSPC302963-1G
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid 97%
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025372
CAS-Nummer: 916420-53-6