3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302956-1G PC302956-5G
APOSPC302956-1GEA 216 CHF
APOSPC302956-1G APOSPC302956-5G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure 98%
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylessigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₃
MW: 238,14 g/mol
Melting Pt: 64…66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660343
CAS-Nummer: 886761-70-2