3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302949-10G
PC302949-5G
PC302949-1G
APOSPC302949-10GEA
486
CHF
APOSPC302949-10G
APOSPC302949-5G
APOSPC302949-1G
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzonitril 98%
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₅ClFNO MW: 185,59 g/mol Melting Pt: 71…73 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115866 CAS-Nummer: 886497-30-9 |