3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
PC302944-10G PC302944-5G
APOSPC302944-10GEA 486 CHF
APOSPC302944-10G APOSPC302944-5G
3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzonitril
3-Chlor-4-ethoxy-5-fluorbenzonitril
Formel: C₉H₇ClFNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832345
CAS-Nummer: 1017778-99-2