2'-Methyl-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC302934-10G
PC302934-5G
PC302934-1G
APOSPC302934-10GEA
393
CHF
APOSPC302934-10G
APOSPC302934-5G
APOSPC302934-1G
2'-Methyl-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2'-Methyl-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₁₀H₉F₃O MW: 202,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09832290 CAS-Nummer: 725743-50-0 |