2-Fluor-5-methylbenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC302923-10G PC302923-5G PC302923-1G
APOSPC302923-10GEA 486 CHF
APOSPC302923-10G APOSPC302923-5G APOSPC302923-1G
2-Fluor-5-methylbenzylbromid 97%
2-Fluor-5-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660227
CAS-Nummer: 886500-09-0
UN: 1759
ADR: 8,II