2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC302921-1G PC302921-5G
APOSPC302921-1GEA 219 CHF
APOSPC302921-1G APOSPC302921-5G
2-Fluor-5-methyl-4-(trifluormethyl)benzoesäure
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687178
CAS-Nummer: 1323955-61-8